Learn More
Sal sódica de ácido dicloroisocianúrico, 97 % (peso seco), < 3% de agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11405517
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11405517 100 g 100 g
11314519 25 g 25 g
11415517 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11405517 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23504.22
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2893-78-9 | C3HCl2N3NaO3 | 220.949 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El dicloroisocianurato sódico puede utilizarse como reactivo para la N-monoclorinación y deshidroclorinación de aminoésteres, síntesis de aditivos antimicrobianos de poliuretano para controlar la biopelícula. Se utiliza como desinfectante de emergencia en el agua potable y es un agente de limpieza ampliamente utilizado. También actúa como reactivo para la cloración en la detección de amonio mediante la formación de bandas coloreadas en un tubo detector.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2893-78-9
Fórmula molecular C3HCl2N3NaO3
Peso molecular (g/mol) 220.949
Número MDL MFCD00006036
Clave InChI UNWRHVZXVVTASG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium dichlorocyanuric acid, 1,3,5-triazine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, 1,3-dichloro-, sodium salt
PubChem CID 86657659
Nombre IUPAC 1,3-dicloro-1,3,5-triazinano-2,4,6-triona;sodio
SMILES C1(=O)NC(=O)N(C(=O)N1Cl)Cl.[Na]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichloroisocyanuric acid sodium salt
Punto de fusión ∼250°C (decomposition)
Olor Chlorine-like
Notas del porcentaje del ensayo (peso seco), <3 % de agua
Cantidad 100 g
Número UN UN2465
Beilstein 4056155
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.95
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dichloroisocyanuric acid sodium salt
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Dichloroisocyanuricacid, sodium salt