Learn More
Sal sódica de ácido dicloroisocianúrico, 97 % (peso seco), < 3% de agua, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
El dicloroisocianurato sódico puede utilizarse como reactivo para la N-monoclorinación y deshidroclorinación de aminoésteres, síntesis de aditivos antimicrobianos de poliuretano para controlar la biopelícula. Se utiliza como desinfectante de emergencia en el agua potable y es un agente de limpieza ampliamente utilizado. También actúa como reactivo para la cloración en la detección de amonio mediante la formación de bandas coloreadas en un tubo detector.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
Tekniske data
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | Dichloroisocyanuric acid sodium salt |
| Punto de fusión | ∼250°C (decomposition) |
| Olor | Chlorine-like |
| Notas del porcentaje del ensayo | (peso seco), <3 % de agua |
| Cantidad | 25 g |
| Número UN | UN2465 |
| Beilstein | 4056155 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Información de solubilidad | Soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 219.95 |
| Vis mere |
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.