Learn More
Dicloroiodometano, TRC
Código de producto. 17974045
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17974045 500 mg 500 miligramos
17943605 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17974045 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD434680500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 594-04-7
Fórmula molecular C H Cl2 I
Peso molecular (g/mol) 210.83
Sinónimo Dichloroiodomethane, Methane, dichloroiodo- (6CI,7CI,8CI,9CI)
Nombre IUPAC dicloro(yodo)metano
SMILES ClC(Cl)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichloroiodomethane
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/CHCl2I/c2-1(3)4/h1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.85