Learn More
Clorhidrato de dicloroimipramina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(3,7-Dichloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine Hydrochloride |
| CAS | 115189-28-1 |
| Fórmula molecular | C19 H22 Cl2 N2 . Cl H |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 3-(3,7-Dichloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine Hydrochloride, Clomipramine Hydrochloride Imp. D (EP) as Hydrochloride, 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-propanamine, 3,7-dichloro-10,11-dihydro-N,N-dimethyl-, hydrochloride (1:1), 5H-Dibenz[b,f]azepine, 3,7-dichloro-5-(3-dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-, hydrochloride (6CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H22Cl2N2.ClH/c1-22(2)10-3-11-23-18-12-16(20)8-6-14(18)4-5-15-7-9-17(21)13-19(15)23;/h6-9,12-13H,3-5,10-11H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CN(C)CCCN1c2cc(Cl)ccc2CCc3ccc(Cl)cc13 |
| Nombre IUPAC | 3-(2,9-dicloro-5,6-dihidrobenzo[b][1]benzazepin-11-il)-N,N-dimetilpropan-1-amina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 385.76 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 384.0927 |