Learn More
Diclorodipropiltina, TRC
Código de producto. 17982695
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17982695 100 mg 100 miligramos
17954655 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17982695 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD434270100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 867-36-7
Fórmula molecular C6 H14 Cl2 Sn
Peso molecular (g/mol) 275.79
Sinónimo Dichlorodipropyltin, Di-n-propyltin-dichloride
Nombre IUPAC dicloro(dipropil)estannano
SMILES CCC[Sn](Cl)(Cl)CCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-n-propyl-tin-dichloride
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/2C3H7.2ClH.Sn/c2*1-3-2;;;/h2*1,3H2,2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.9495
Porcentaje de pureza >95%