Learn More
Diclorodinitrometano, TRC
Código de producto. 30384435
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30384435 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30384435 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43435050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichlorodinitromethane
CAS 1587-41-3
Fórmula molecular CCl2N2O4
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/CCl2N2O4/c2-1(3,4(6)7)5(8)9
SMILES O=C/N=N\C(CCC(O)=O)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 174.93