Learn More
Diclorodimetilsilicio, TRC
Código de producto. 30137861
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
2.50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137861 10 g 10 g
30137625 100 g 100 g
30011146 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137861 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43447510G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-78-5
Fórmula molecular C2 H6 Cl2 Si
Peso molecular (g/mol) 129.06
Sinónimo DMDCS, Dimethyldichlorsilane
Nombre IUPAC dicloro(dimetil)silano
SMILES C[Si](C)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethyldichlorosilane
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C2H6Cl2Si/c1-5(2,3)4/h1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.9616