Learn More
Diclorodimetilsilano, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10102860 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 litro
250 ml
5 ML
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10102860 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10234520 5 mL Frasco de vidrio 5 ML
10417300 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
11965791 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10102860 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 113310010
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 75-78-5 | C2H6Cl2Si | 129.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-78-5
Fórmula molecular C2H6Cl2Si
Peso molecular (g/mol) 129.06
Clave InChI LIKFHECYJZWXFJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyldichlorosilane, silane, dichlorodimethyl, dichloro dimethyl silane, inerton aw-dmcs, dichlorodimethylsilicon, dimethyl-dichlorsilan, inerton dw-dmc, repel-silan, dimethylsilane dichloride, dimethyl dichlorosilane
PubChem CID 6398
Nombre IUPAC dicloro(dimetil)silano
SMILES C[Si](C)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichlorodimethylsilane
Punto de fusión -76.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0600g/mL
Punto de ebullición 70.0°C
Temperatura de inflamación −9°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2SiCl2
Índice de refracción 1.4030 to 1.4050
Cantidad 1 L
Fieser 03,114; 04,183; 17,113
Gravedad específica 1.06
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in proton-free solvents (care must be,taken with ketones and esters),soluble in benzene and ether,decomposes in ethanol
Viscosidad 0.6 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.06
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dichlorodimethylsilane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.