Learn More
Diclorodimetilsilano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11358635
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11358635 1000 g 1 Kg
11338635 100 g 100 g
11348635 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11358635 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12133.0B
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 75-78-5 | C2H6Cl2Si | 129.055 g/mol
Dichlorodimethylsilane is used to prepare a resin bound siloxane with tertiary alcohols and it is also used as a reagent for synthesis of optically active ansa-mettallocene polymerization catalysts. It acts as a precursor to silicone and polysilane compounds. It is also used in the glass coating to protect it from micro particles. It is involved in the preparation of resin bound siloxane with reactivity towards tertiary alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El diclorodimetilsilano se utiliza para preparar un siloxano enlazado a resina con alcoholes terciarios y también se utiliza como reactivo para la síntesis de catalizadores de polimerización de ansa-metaloceno ópticamente activos. Actúa como precursor de los compuestos de silicona y polisilano. También se utiliza en el revestimiento de vidrio para protegerlo de las micropartículas. Participa en la preparación del siloxano enlazado a resina con reactividad hacia los alcoholes terciarios.
Solubilidad
Inmiscible con agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con alcoholes, aminas y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-78-5
Fórmula molecular C2H6Cl2Si
Peso molecular (g/mol) 129.055
Número MDL MFCD00000491
Clave InChI LIKFHECYJZWXFJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyldichlorosilane, silane, dichlorodimethyl, dichloro dimethyl silane, inerton aw-dmcs, dichlorodimethylsilicon, dimethyl-dichlorsilan, inerton dw-dmc, repel-silan, dimethylsilane dichloride, dimethyl dichlorosilane
PubChem CID 6398
Nombre IUPAC dicloro(dimetil)silano
SMILES C[Si](C)(Cl)Cl
Especificaciones
Punto de ebullición 70°C to 71°C
Nombre del producto químico o material Dichlorodimethylsilane
Punto de fusión ∼-76°C
Cantidad 1000 g
Temperatura de inflamación −5°C (23°F)
Índice de refracción 1.4045
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 1.068
Fórmula lineal (CH3)2SiCl2
Número UN UN1162
Beilstein 605287
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.06
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dichlorodimethylsilane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Dimethyldichlorosilane