Learn More
Diclorodimetilsilano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11338635
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11338635 100 g 100 g
11348635 500 g 500 g
11358635 1000 g 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11338635 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12133.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 75-78-5 | C2H6Cl2Si | 129.055 g/mol
Dichlorodimethylsilane is used to prepare a resin bound siloxane with tertiary alcohols and it is also used as a reagent for synthesis of optically active ansa-mettallocene polymerization catalysts. It acts as a precursor to silicone and polysilane compounds. It is also used in the glass coating to protect it from micro particles. It is involved in the preparation of resin bound siloxane with reactivity towards tertiary alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El diclorodimetilsilano se utiliza para preparar un siloxano enlazado a resina con alcoholes terciarios y también se utiliza como reactivo para la síntesis de catalizadores de polimerización de ansa-metaloceno ópticamente activos. Actúa como precursor de los compuestos de silicona y polisilano. También se utiliza en el revestimiento de vidrio para protegerlo de las micropartículas. Participa en la preparación del siloxano enlazado a resina con reactividad hacia los alcoholes terciarios.
Solubilidad
Inmiscible con agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con alcoholes, aminas y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-78-5
Fórmula molecular C2H6Cl2Si
Peso molecular (g/mol) 129.055
Número MDL MFCD00000491
Clave InChI LIKFHECYJZWXFJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyldichlorosilane, silane, dichlorodimethyl, dichloro dimethyl silane, inerton aw-dmcs, dichlorodimethylsilicon, dimethyl-dichlorsilan, inerton dw-dmc, repel-silan, dimethylsilane dichloride, dimethyl dichlorosilane
PubChem CID 6398
Nombre IUPAC dicloro(dimetil)silano
SMILES C[Si](C)(Cl)Cl
Especificaciones
Punto de ebullición 70°C to 71°C
Nombre del producto químico o material Dichlorodimethylsilane
Punto de fusión ∼-76°C
Cantidad 100 g
Fórmula lineal (CH3)2SiCl2
Número UN UN1162
Beilstein 605287
Temperatura de inflamación −5°C (23°F)
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.06
Porcentaje de pureza 99%
Índice de refracción 1.4045
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 1.068