Learn More
Diclorodietilsilano, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11302076
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11302076 10 g 10 g
11312076 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11302076 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03239.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1719-53-5 | C4H10Cl2Si | 157.11 g/mol
Dichlorodiethylsilane is used in ethchlorvynol assay. It is used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El diclorodietilsilano se utiliza en el ensayo con etclorvinol. Se utiliza en la síntesis orgánica, en productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua y éter.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en 4 °C. Proteger de la humedad. Incompatible con agentes oxidantes, bases, agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1719-53-5
Fórmula molecular C4H10Cl2Si
Peso molecular (g/mol) 157.11
Número MDL MFCD00000493
Clave InChI BYLOHCRAPOSXLY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyldichlorosilane, silane, dichlorodiethyl, dichloro diethyl silane, diethyldichlorosilicon, diethyl dichlorosilane, diethyidichlorosilane, snpladqptpdumup@, dichlorodiethyl-silan, diethylsiliciumdichlorid, silane,dichlorodiethyl
PubChem CID 15589
Nombre IUPAC dicloro(dietil)silano
SMILES CC[Si](Cl)(Cl)CC
Especificaciones
Punto de ebullición 129°C to 131°C
Nombre del producto químico o material Dichlorodiethylsilane
Punto de fusión -97°C
Cantidad 10 g
Número UN UN1767
Beilstein 605313
Temperatura de inflamación 28°C (82°F)
Información de solubilidad Slightly soluble in water and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.12
Porcentaje de pureza 94%
Olor Acrid
Índice de refracción 1.431
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 1.055