Learn More
Diclorodenafilo, TRC
Código de producto. 30135599
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135599 100 mg 100 miligramos
17981915 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135599 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD434050100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1446089-84-4
Fórmula molecular C19 H20 Cl2 N4 O2
Peso molecular (g/mol) 407.29
Sinónimo 5-[5-[(1Z)-1,2-Dichloroethenyl]-2-ethoxyphenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, Dichlorodenafil
Nombre IUPAC 5-[5-[(Z)-1,2-dicloroetil]-2-etoxifenilo-1-metil-3-propil-6H-pirazolo[4,3-d]pirimidina-7-una
SMILES CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)\C(=C\Cl)\Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichlorodenafil
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H20Cl2N4O2/c1-4-6-14-16-17(25(3)24-14)19(26)23-18(22-16)12-9-11(13(21)10-20)7-8-15(12)27-5-2/h7-10H,4-6H2,1-3H3,(H,22,23,26)/b13-10-
Formula Weight (peso de la fórmula) 406.0963