Learn More
Dicloróbis (trifenilfosfina) Palladio (II), TRC
Código de producto. 30384923
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Código de producto. Cantidad
30384923 1 g
1 options
Código de producto. 30384923 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4341451G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichlorobis(triphenylphosphine) Palladium (II)
CAS 13965-03-2
Fórmula molecular C36H30Cl2P2Pd
Cantidad 1 g
Sinónimo Bis(triphenylphosphine)dichloropalladium, Bis(triphenylphosphine)palladium Chloride, Bis(triphenylphosphine)palladium Dichloride, Bis(triphenylphosphine)palladium(II) Chloride, Bis(triphenylphosphine)palladium(II) Dichloride, Bis(triphenylphosphino)palladium Chloride, Dichlorobis(triphenylphosphine)palladium, Dichlorobis(triphenylphosphine)palladium(II), NSC 122924, Palladiumbis(triphenylphosphine) Dichloride, PdCl2(PPh3)2
Fórmula InChI InChI=1S/2C18H15P.2ClH.Pd/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h2*1-15H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
SMILES [Cl-][Pd+2]([Cl-])([P](C=1C=CC=CC1)(C=2C=CC=CC2)C=3C=CC=CC3)[P](C=4C=CC=CC4)(C=5C=CC=CC5)C=6C=CC=CC6
Nombre IUPAC dicloropaladio; Trifenilfosfano
Peso molecular (g/mol) 701.89
Formula Weight (peso de la fórmula) 700.0235