Learn More
Diclorobis(trifenilfosfina)níquel(II), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11351469
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11351469 50 g 50 g
11341469 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11351469 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 013930.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 14264-16-5 | C36H30Cl2NiP2 | 654.18 g/mol
Dichlorobis(triphenylphosphine)nickel(II) is used as a catalyst for cross-coupling of Grignard reagents, hydrosilylations, hydrogenation and polymerization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Catalizador para el acoplamiento cruzado de los reactivos Grignard, Hidrosilaciones e hidrogenación, polimerización
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14264-16-5
Fórmula molecular C36H30Cl2NiP2
Peso molecular (g/mol) 654.18
Número MDL MFCD00009592 MFCD00003043 MFCD20489348
Clave InChI VHQPRJDILRYZBG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo bis triphenylphosphine dichloronickel ii
PubChem CID 131664342
Nombre IUPAC níquel(2+); trifenilfosfano; diclorhidrato
SMILES Cl[Ni++]Cl.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichlorobis(triphenylphosphine)nickel(II)
Punto de fusión ∼225°C (decomposition)
Color De negro a gris
Olor Odorless
Cantidad 50 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 654.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino