Learn More
Diclorobis(tri-o-tolilfosfina)paladio(II), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15466655
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15466655 5 g 5 g
15456655 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15466655 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044976.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 40691-33-6 | C42H42Cl2P2Pd | 786.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40691-33-6
Fórmula molecular C42H42Cl2P2Pd
Peso molecular (g/mol) 786.06
Número MDL MFCD00274659
Clave InChI GMLMZLGOMMIIMA-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo palladium,dichlorobis tris 2-methylphenyl phosphine
PubChem CID 90656943
Nombre IUPAC paladio; tris(2-metilfenil)fosfano; dicloruro
SMILES Cl[Pd++]Cl.CC1=CC=CC=C1P(C1=C(C)C=CC=C1)C1=C(C)C=CC=C1.CC1=CC=CC=C1P(C1=C(C)C=CC=C1)C1=C(C)C=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichlorobis (tri-o-tolylphosphine)palladium (II)
Color Amarillo
Cantidad 5 g
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in ethanol,benzene,and ethereal solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 786.08
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dichlorobis(tri-o-tolylphosphine)palladium(II)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ortho-Tolyl-phosphine-palladium-chloride