Learn More
Alfa Aesar™ Diclorobis(piridina)paladio(II), 98 %
Código de producto. 11469117
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11469117 5 g 5 g
11459117 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11469117 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor B20663.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 14872-20-9
Fórmula molecular C10H10Cl2N2Pd
Número MDL MFCD00792248
Sinónimo Bis(pyridine)palladium(II) chloride
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichlorobis(pyridine)palladium(II)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 335.53
Porcentaje de pureza 98%