Learn More
Diclorobis(etilendiamina)platino(II), Pt 50 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11470221
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11470221 0.25 g 0.25 g
11333688 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11470221 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039280.01
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 21430-85-3 | C4H16Cl2N4Pt | 386.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21430-85-3
Fórmula molecular C4H16Cl2N4Pt
Peso molecular (g/mol) 386.18
Número MDL MFCD00009881
Clave InChI MXLIXEZAMQLDMM-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo Bis(ethylenediamine)platinum(II) chloride
Nombre IUPAC platinum(2+) bis(ethane-1,2-diamine) dichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Pt++].NCCN.NCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichlorobis(ethylenediamine)platinum(II)
Punto de fusión 300°C (decomposition)
Color Blanco
Fórmula lineal PtCl2(H2NCH2CH2NH2)2
Cantidad 0.25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 386.18
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pt 50%
Forma física cristalino/a/s