Learn More
Diclorobis(di-terc-butilfenilfosfina)paladio(II), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15486925
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15486925 250 mg 250 miligramos
15476925 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15486925 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045453.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 34409-44-4 | C28H46Cl2P2Pd | 621.94 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34409-44-4
Fórmula molecular C28H46Cl2P2Pd
Peso molecular (g/mol) 621.94
Número MDL MFCD09953450
Clave InChI DFKFLLBQLYGVIH-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo dichlorobis di-tert-butylphenylphosphine palladium ii, bis di-t-butyl phenyl phosphine palladium dichloride, bis di-tert-butyl phenyl phosphane ; palladium chloride
PubChem CID 56649816
Nombre IUPAC diterc-butilo(fenil)fosfano;dicloropaladio
SMILES Cl[Pd++]Cl.CC(C)(C)P(C1=CC=CC=C1)C(C)(C)C.CC(C)(C)P(C1=CC=CC=C1)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichlorobis(di-tert-butylphenylphosphine)palladium(II)
Punto de fusión (decomposition)
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in water and polar organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 621.95
Forma física Sólido