Learn More
Cloruro de dicloroacetilo, TRC
Código de producto. 30376027
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
30376027 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30376027 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43176050G
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichloroacetyl Chloride
CAS 79-36-7
Fórmula molecular C2H3Cl3O
Cantidad 50 g
Sinónimo Dichloracetyl Chloride, Dichloroacetic Acid Chloride, Dichloroacetyl Chloride, Dichloroethanoyl Chloride, α,α-Dichloroacetyl Chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C2HCl3O/c3-1(4)2(5)6/h1H
SMILES ClC(Cl)C(=O)Cl
Peso molecular (g/mol) 147.39