Learn More
Cloruro de dicloroacetil, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11495966
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11495966 100 g 100 g
11405976 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11495966 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22296.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 79-36-7 | C2HCl3O | 147.379 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-36-7
Fórmula molecular C2HCl3O
Peso molecular (g/mol) 147.379
Número MDL MFCD00000840
Clave InChI FBCCMZVIWNDFMO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dichloroacetyl chloride, dichloracetyl chloride, acetyl chloride, dichloro, dichloroethanoyl chloride, chlorure de dichloracetyle, dichloroacetylchloride, dichloroacetic acid chloride, alpha,alpha-dichloroacetyl chloride, chcl2cocl, chlorid kyseliny dichloroctove
PubChem CID 6593
ChEBI CHEBI:34688
Nombre IUPAC cloruro de 2,2-dicloroacetil
SMILES C(C(=O)Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichloroacetyl chloride
Densidad 1.532
Punto de ebullición 107°C to 108°C
Temperatura de inflamación None
Índice de refracción 1.462
Cantidad 100 g
Número UN UN1765
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,3053
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.39
Porcentaje de pureza 97%