Learn More
Cloruro de dicloroacetil, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10655912 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10655912 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10070780 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10655912 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 113085000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-36-7
Fórmula molecular C2HCl3O
Peso molecular (g/mol) 147.39
Número MDL MFCD00000840
Clave InChI FBCCMZVIWNDFMO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dichloroacetyl chloride, dichloracetyl chloride, acetyl chloride, dichloro, dichloroethanoyl chloride, chlorure de dichloracetyle, dichloroacetylchloride, dichloroacetic acid chloride, alpha,alpha-dichloroacetyl chloride, chcl2cocl, chlorid kyseliny dichloroctove
PubChem CID 6593
ChEBI CHEBI:34688
Nombre IUPAC cloruro de 2,2-dicloroacetil
SMILES C(C(=O)Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichloroacetyl chloride
Nombre de nota 97%
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.5300g/mL
Punto de ebullición 107.0°C to 108.0°C
Temperatura de inflamación 66°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Cl2CHCOCl
Índice de refracción 1.4600 to 1.4620
Cantidad 500 mL
Beilstein 02, 204
Índice Merck 15, 3062
Gravedad específica 1.53
Información de solubilidad Solubility in water: may decompose. Other solubilities: soluble in ether,decomposes in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.39
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dichloroacetyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.