Learn More
Dicloroacetonitrilo, TRC
Código de producto. 30378841
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30378841 10 g
30370305 100 g
30378682 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30378841 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43174010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3018-12-0
Fórmula molecular C2 H Cl2 N
Peso molecular (g/mol) 109.94
Sinónimo Dichloroacetonitrile, Dichloromethyl cyanide, NSC 60511
Nombre IUPAC 2,2-dicloroacetonitrilo
SMILES ClC(Cl)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichloroacetonitrile
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C2HCl2N/c3-2(4)1-5/h2H
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.9486