Learn More
Dicloroacetonitrilo, SPEX CertiPrep™
Product Code. 16369167 Shop All SPEX Certiprep Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Unit Size:
1 ml
Product Code. Cantidad Unit Size
16369167 1 mL 1 ml
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16369167 Supplier SPEX Certiprep Supplier No. S1287
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CASConcentración
Dicloroacetonitrilo3018-12-01000 μ g/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Specifications
Nombre del producto químico o material Dichloroacetonitrile
Envase 2 ml de ampolla de vidrio pregraduada ámbar
CAS 3018-12-0, 67-56-1
% mín. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas.
% máx. CAS 0.1, 99.9
Fórmula molecular C2HCl2N
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Clave InChI STZZWJCGRKXEFF-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(#N)C(Cl)Cl
Nombre IUPAC 2,2-dicloroacetonitrilo
Solvent or Matrix Methanol-P&T
Peso molecular (g/mol) 109.937
PubChem CID 18177
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:82444
Show More Show Less
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio