Learn More
Dicloroacetonitrilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11463304
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11463304 5 g 5 g
11473304 25 g 25 g
11483304 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11463304 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10612.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3018-12-0 | C2HCl2N | 109.937 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3018-12-0
Fórmula molecular C2HCl2N
Peso molecular (g/mol) 109.937
Número MDL MFCD00040886
Clave InChI STZZWJCGRKXEFF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dichloroacetonitrile, acetonitrile, dichloro, dichloromethyl cyanide, ccris 942, unii-o0l64v63m9, dichloro acetonitrile, pubchem17242, acmc-209hdn, dsstox_cid_1562
PubChem CID 18177
ChEBI CHEBI:82444
Nombre IUPAC 2,2-dicloroacetonitrilo
SMILES C(#N)C(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichloroacetonitrile
Densidad 1.369
Punto de ebullición 112°C to 114°C
Temperatura de inflamación 35°C (95°F)
Olor Pungent
Fórmula lineal Cl2CHCN
Índice de refracción 1.4405
Cantidad 5 g
Número UN UN2920
Beilstein 1739029
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.94
Porcentaje de pureza ≥98%