Learn More
Anhídrido dicloroacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10657522 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 GR
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10657522 10 g Frasco de vidrio 10 GR
10562951 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10657522 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 165120100
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
CAS: 4124-30-5 | C4H2Cl4O3 | 239.87 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4124-30-5
Fórmula molecular C4H2Cl4O3
Peso molecular (g/mol) 239.87
Número MDL MFCD00000842
Clave InChI RQHMQURGSQBBJY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dichloroacetic anhydride, dichloroacetic acid anhydride, acetic acid, dichloro-, anhydride, unii-mb3ogr64in, anhydrid kyseliny dichloroctove, 2,2'-dichloroacetic anhydride, dichloroacetetic anhydride, mb3ogr64in, anhydrid kyseliny dichloroctove czech, acetic acid, 2,2-dichloro-, 1,1'-anhydride
PubChem CID 77772
Nombre IUPAC (2,2-dicloroacetilo) 2,2-dicloroacetato
SMILES C(C(=O)OC(=O)C(Cl)Cl)(Cl)Cl
Specifica
Nombre del producto químico o material Dichloroacetic anhydride
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 29.0°C
Color Incolora
Densidad 1.5700g/mL
Punto de ebullición 214.0°C to 216.0°C
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (Cl2CHCO)2O
Índice de refracción 1.4825 to 1.4845
Cantidad 10 g
Beilstein 02, 204
Gravedad específica 1.57
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes in water. Other solubilities: decomposes in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.87
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido después derretirse
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dichloroacetic anhydride
Avvertenza
  • Peligro
Categoria di pericolo
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consigli di prudenza
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.