Learn More
Anhídrido dicloroacético (~85%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dichloroacetic anhydride |
| CAS | 4124-30-5 |
| Fórmula molecular | C4 H2 Cl4 O3 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H2Cl4O3/c5-1(6)3(9)11-4(10)2(7)8/h1-2H |
| SMILES | ClC(Cl)C(=O)OC(=O)C(Cl)Cl |
| Nombre IUPAC | (2,2-dicloroacetilo) 2,2-dicloroacetato |
| Peso molecular (g/mol) | 239.869 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 237.876 |