Learn More
Ácido dicloroacético, TRC
Código de producto. 30136227
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136227 5 g 5 g
30134736 1 g 1 g
18093730 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136227 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4318255G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-43-6
Fórmula molecular C2 H2 Cl2 O2
Peso molecular (g/mol) 128.94
Sinónimo Acetic acid, dichloro- (5CI,8CI,9CI), 2,2-Dichloroacetic acid, DCA, DCA (acid), DCAA, DKhUK, Dichloracetic acid, Dichlorethanoic acid, Dichloroacetic acid, Dichloroethanoic acid, NSC 2654
Nombre IUPAC ácido 2,2-dicloroacético
SMILES OC(=O)C(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichloroacetic acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C2H2Cl2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.9432
Porcentaje de pureza >95%