Especificaciones
| Vector alfa | DICHLOROACETICACID |
| Nombre del producto químico o material | Ácido dicloroacético |
| CAS | 79-43-6 |
| Color | De transparente incoloro a amarillo oscuro |
| Temperatura de inflamación | >112°C |
| Espectro infrarrojo | Conforme |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | Del 98,5 al 101,5 % (valoración con NaOH) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula molecular | C2H2Cl2O2 |
| Fórmula lineal | Cl2CHCO2H |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Dichloroacetic acid
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad para la reproducción lactancia o a través de ella
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H360F-Puede perjudicar a la fertilidad.
- H362-Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: Dichloroacetic acid