Learn More
Ácido dicloroacético-OD, CDN
Código de producto. 30310844
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Código de producto. Cantidad
30310844 5 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30310844 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND06655G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Dichloroacetic Acid-d1
CAS 82093-18-3
Fórmula molecular C2 D H Cl2 O2
Cantidad 5 g
Sinónimo Dichloro-acetic-d1 Acid
Fórmula InChI InChI=1 S/C2H2Cl2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)/i1D
SMILES [2 H]C(Cl)(Cl)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 2,2-dicloro-2-deuterioacético
Peso molecular (g/mol) 129.948
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.9495 g/mol
Porcentaje de pureza 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.