Learn More
Éster metílico del ácido dicloroacético, TRC
Código de producto. 30382520
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30382520 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30382520 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4320051G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichloroacetic acid methyl ester
CAS 116-54-1
Fórmula molecular C3 H4 Cl2 O2
Cantidad 1 g
Sinónimo Acetic acid, dichloro-, methyl ester (6CI,7CI,8CI,9CI), 1,1-Dichloro-2-methoxy-2-oxoethane, Dichloroacetic acid methyl ester, Methyl 2,2-dichloroacetate, Methyl dichloroacetate, NSC 2882
Fórmula InChI InChI=1S/C3H4Cl2O2/c1-7-3(6)2(4)5/h2H,1H3
SMILES COC(=O)C(Cl)Cl
Nombre IUPAC 2,2-dicloroacetato de metilo
Peso molecular (g/mol) 142.97
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.9588