missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ácido dicloroacético, extrapuro, SLR, Fisher Chemical

Código de producto. p-7072966 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
100 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
10283230 100 mL 100 ML
10274342 1 L 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10283230 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor D/1550/PB05
Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Identificadores de productos químicos

CAS 79-43-6
Fórmula molecular C2H2Cl2O2
Peso molecular (g/mol) 128.94
Número MDL 4223
Clave InChI JXTHNDFMNIQAHM-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC ácido 2,2-dicloroacético
SMILES OC(=O)C(Cl)Cl

Especificaciones

Punto de fusión 9°C
Color Amarillo
pH 1.2
Punto de ebullición 194°C
Envase Botella de vidrio con recubrimiento de plástico
Cantidad 100 mL
Densidad del vapor 4.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.94g/mol
Presión de vapor 1.3mbar 44
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dichloroacetic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.