Learn More
Ácido dicloroacético, extrapuro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10283230 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
100 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10283230 100 mL 100 ML
10274342 1 L 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10283230 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor D/1550/PB05
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 79-43-6
Fórmula molecular C2H2Cl2O2
Peso molecular (g/mol) 128.94
Número MDL 4223
Clave InChI JXTHNDFMNIQAHM-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC ácido 2,2-dicloroacético
SMILES OC(=O)C(Cl)Cl
Especificaciones
Punto de fusión 9°C
Color Amarillo
pH 1.2
Punto de ebullición 194°C
Envase Botella de vidrio con recubrimiento de plástico
Cantidad 100 mL
Densidad del vapor 4.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.94g/mol
Presión de vapor 1.3mbar 44
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dichloroacetic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.