Learn More
Ácido dicloroacético-d2, TRC
Código de producto. 30383527
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30383527 50 mg 50 miligramos
30380717 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30383527 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43182650MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichloroacetic Acid-d2
CAS 63403-57-6
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C2 D2 Cl2 O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo Acetic-d acid-d, dichloro- (9CI), 2,2-Dichloroacetic-2-d acid-d, Dichloroacetic acid-d2, Dichloroacetic Acid-D2
Fórmula InChI InChI=1S/C2H2Cl2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)/i1D/hD
SMILES [2H]OC(=O)C([2H])(Cl)Cl
Nombre IUPAC deuterio 2,2-dicloro-2-deuterioacetato
Peso molecular (g/mol) 130.9544
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.9557
Porcentaje de pureza >95