Learn More
Ácido dicloroacético-d2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dichloroacetic Acid-d2 |
| CAS | 63403-57-6 |
| Notas de grado de pureza | GC |
| Fórmula molecular | C2 D2 Cl2 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Acetic-d acid-d, dichloro- (9CI), 2,2-Dichloroacetic-2-d acid-d, Dichloroacetic acid-d2, Dichloroacetic Acid-D2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H2Cl2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)/i1D/hD |
| SMILES | [2H]OC(=O)C([2H])(Cl)Cl |
| Nombre IUPAC | deuterio 2,2-dicloro-2-deuterioacetato |
| Peso molecular (g/mol) | 130.9544 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?