Learn More
Ácido dicloroacético-d2, CDN
Código de producto. 30328422
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30328422 1 g 1 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30328422 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND10951G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichloroacetic Acid-d2
CAS 63403-57-6
Fórmula molecular C2 D2 Cl2 O2
Cantidad 1 g
Sinónimo Acetic-d acid-d, dichloro- (9 CI), 2,2-Dichloroacetic-2-d acid-d, Dichloroacetic acid-d2, Dichloroacetic Acid-D2
Fórmula InChI InChI=1 S/C2H2Cl2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)/i1D/hD
SMILES [2 H]OC(=O)C([2 H])(Cl)Cl
Nombre IUPAC deuterio 2,2-dicloro-2-deuterioacetato
Peso molecular (g/mol) 130.9544
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.9557 g/mol
Porcentaje de pureza 98 atom % D, min 98% Chemical Purity