Learn More
Ácido dicloroacético-d1, TRC
Código de producto. 30372353
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30372353 50 mg 50 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30372353 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43182950MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichloroacetic Acid-d1
CAS 82093-18-3
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C2 D H Cl2 O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo Dichloro-acetic-d1 Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C2H2Cl2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)/i1D
SMILES [2H]C(Cl)(Cl)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 2,2-dicloro-2-deuterioacético
Peso molecular (g/mol) 129.948
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.9495
Porcentaje de pureza >95