Learn More
Ácido dicloroacético, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11387438
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11387438 250 g 250 g
11377438 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11387438 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 031249.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-43-6
Fórmula molecular C2H2Cl2O2
Peso molecular (g/mol) 128.936
Número MDL MFCD00004223
Clave InChI JXTHNDFMNIQAHM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dichloroacetic acid, dichloracetic acid, dichloroethanoic acid, acetic acid, dichloro, urner's liquid, dichlorethanoic acid, bichloracetic acid, dca acid, bichloroacetic acid, dichloro-acetic acid
PubChem CID 6597
ChEBI CHEBI:36386
Nombre IUPAC ácido 2,2-dicloroacético
SMILES C(C(=O)O)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichloroacetic acid
Punto de fusión 9°C to 11°C
Color Amarillo
Densidad 1.564 g/mL
Punto de ebullición 194°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.462
Cantidad 250 g
Número UN UN1764
Beilstein 1098596
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,3050
Información de solubilidad Miscible with water,ethanol,acetone and diethyl ether. Slightly miscible with carbon tetrachloride.
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.94
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Líquido