Learn More
Ácido dicloroacético, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10500551 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
250 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10500551 250 mL Frasco de vidrio 250 ML
10635722 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10712554 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10500551 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 113062500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.45€
    38.30€ / 250 ml
    Ahorro 3.15€
    7% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 79-43-6 | C2H2Cl2O2 | 128.94 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-43-6
Fórmula molecular C2H2Cl2O2
Peso molecular (g/mol) 128.94
Número MDL MFCD00004223
Clave InChI JXTHNDFMNIQAHM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dichloroacetic acid, dichloracetic acid, dichloroethanoic acid, acetic acid, dichloro, urner's liquid, dichlorethanoic acid, bichloracetic acid, dca acid, bichloroacetic acid, dichloro-acetic acid
PubChem CID 6597
ChEBI CHEBI:36386
Nombre IUPAC ácido 2,2-dicloroacético
SMILES C(C(=O)O)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichloroacetic acid
Punto de fusión 9.0°C to 11.0°C
Color Marrón
Densidad 1.5600g/mL
Punto de ebullición 194.0°C
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Cl2CHCO2H
Índice de refracción 1.4653 to 1.4673
Cantidad 250 mL
Beilstein 02,202
Fieser 16,115
Índice Merck 15,3059
Gravedad específica 1.56
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol,ether and ethanol,soluble in acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.94
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dichloroacetic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.