Learn More
Ácido dicloroacético, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11447786
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
2500 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11447786 500 g 500 g
11457786 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11447786 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14740.36
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 79-43-6 | C2H2Cl2O2 | 128.936 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Miscible con agua, etanol, éter dietílico, n-octanol y acetona.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases fuertes y agentes de reducción fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-43-6
Fórmula molecular C2H2Cl2O2
Peso molecular (g/mol) 128.936
Número MDL MFCD00004223
Clave InChI JXTHNDFMNIQAHM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dichloroacetic acid, dichloracetic acid, dichloroethanoic acid, acetic acid, dichloro, urner's liquid, dichlorethanoic acid, bichloracetic acid, dca acid, bichloroacetic acid, dichloro-acetic acid
PubChem CID 6597
ChEBI CHEBI:36386
Nombre IUPAC ácido 2,2-dicloroacético
SMILES C(C(=O)O)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichloroacetic Acid
Punto de fusión 9°C to 11°C
Densidad 1.564
Punto de ebullición 192°C to 194°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Índice de refracción 1.462
Cantidad 500 g
Número UN UN1764
Beilstein 1098596
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,3050
Información de solubilidad Miscible with water,ethanol,diethyl ether,n-octanol and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.94
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido