Learn More
Hidrato de dicloroacetaldehído, TRC
Código de producto. 30009258
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009258 1 g 1 g
30004197 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009258 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4317651G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16086-14-9
Fórmula molecular C2H2Cl2O.H2O
Peso molecular (g/mol) 130.958
Sinónimo 2,2-Dichloro-1,1-ethanediol (ACI), Acetaldehyde, dichloro-, hydrate (6CI), Dichloroacetaldehyde hydrate
Nombre IUPAC 2,2-dicloroacetaldehído; hidratar
SMILES O.ClC(Cl)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichloroacetaldehyde Hydrate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C2H2Cl2O.H2O/c3-2(4)1-5;/h1-2H;1H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.9588
Porcentaje de pureza >95%