Learn More
Dicloroacetaldehído Dietil Acetal, TRC
Código de producto. 30137022
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137022 10 g 10 g
30136228 5 g 5 g
30006244 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137022 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43172510G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 619-33-0
Fórmula molecular C6 H12 Cl2 O2
Peso molecular (g/mol) 187.064
Sinónimo 1,1-Dichloro-2,2-diethoxy-ethane, Dichloro-acetaldehyde Diethyl Acetal, 1,1-Dichloro-2,2-diethoxyethane, 2,2-Dichloro-1,1-diethoxyethane, Dichloroacetaldehyde Diethyl Acetal
Nombre IUPAC 1,1-dicloro-2,2-dietoxietano
SMILES CCOC(OCC)C(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichloroacetaldehyde Diethyl Acetal
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12Cl2O2/c1-3-9-6(5(7)8)10-4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.021