Learn More
Dímero de dicloro(pentametilciclopentadienil)iridio(III), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dichloro(pentamethylcyclopentadienyl)iridium(III) dimer |
| CAS | 12354-84-6 |
| Fórmula molecular | C20H30Cl4Ir2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (Pentamethylcyclopentadienyl)iridium dichloride dimer |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C10H15.4ClH.2Ir/c2*1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;;;;;;/h2*1-5H3;4*1H;;/q2*-1;;;;;2*+3/p-4 |
| SMILES | [Cl-][Ir+3]12345([Cl-][Ir+3]6789([Cl-])([Cl-]1)C=%10(C)C9(C)=C8(C)[C-]7(C)C%106C)C=%11(C)C5(C)=C4(C)[C-]3(C)C%112C |
| Peso molecular (g/mol) | 796.7 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 796.04 |