Learn More
Dímero de dicloro(p-cimeno)rutenio(II), TRC
Código de producto. 30371439
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30371439 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30371439 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4340205G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichloro(p-cymene)ruthenium(II) Dimer
CAS 52462-29-0
Fórmula molecular C20H28Cl4Ru2
Cantidad 5 g
Sinónimo Di-μ-chlorodichlorobis[(1,2,3,4,5,6-η)-1-methyl-4-(1-methylethyl)benzene]di-Ruthenium
Fórmula InChI InChI=1S/C10H20.C10H14.2CH3.2ClH.2Cl.2Ru/c2*1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10;;;;;;;;/h8-10H,4-7H2,1-3H3;4-8H,1-3H3;2*1H3;2*1H;;;;/q;;;;;;;;2*+1/p-2/t9-,10+;;;;;;;;;
SMILES [Cl-][Ru+2]123456([Cl-][Ru+2]789%10%11([Cl-])([Cl-]1)[CH]=%12[CH]%11=C%10(C(C)C)[CH]9=[CH]8C%127C)[CH]=%13[CH]6=C5(C(C)C)[CH]4=[CH]3C%132C
Peso molecular (g/mol) 612.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 611.9