Learn More
Dicloro(etilendiamina)paladio(II), 44,8 % de Pd, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11335998
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11335998 1 g 1 g
11325998 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11335998 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010496.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 15020-99-2 | C2H8Cl2N2Pd | 237.42 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15020-99-2
Fórmula molecular C2H8Cl2N2Pd
Peso molecular (g/mol) 237.42
Número MDL MFCD00044991
Clave InChI CAYKJANQVKIYPJ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo dichloro 1,2-diaminoethane palladium, dichloro ethylenediamine palladium ii, dichloro 1,2-diaminoethane ;palladium, dichloro ethylenediamine palladate ii, ethylenediamine palladium ii chloride, ethylenediamine; palladium chloride, palladium ii chloride ethylenediamine complex, dichloro ethylenediamine palladium ii , pd
PubChem CID 11139157
SMILES Cl[Pd]Cl.NCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichloro(ethylenediamine)palladium(II)
Cantidad 1 g
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Very low solubility in water.
Nombre IUPAC dicloropaladio; etano-1,2-diamina
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.41
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 44,8%
Forma física cristalino/a/s
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dichloro(ethylenediamine)palladium(II)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Dichloro(ethylenediamine)palladium(II)