Learn More
Dicloro(dimetilamino)fosfina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11357459
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11357459 5 g 5 g
11367459 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11357459 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27856.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 683-85-2 | C2H6Cl2NP | 145.951 g/mol
Dimethylphosphoramidous dichloride (N,N-dimethylamidodichlorophosphite) may be used in the synthesis of the following N,N-dimethylamidotetrachlorophosphorane, O-propylchloroformimino-N,N-dimethylamidochlorophosphate, bisarylsulphonyldiazadiphosphetidines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El dicloruro dimetilfosforamidoso (N,N-dimetilamidodiclorofosfito) se puede usar en la síntesis de los siguientes N,N-dimetilamidotetraclorofosforano, O-propilcloroformimino-N,N-dimetilamidoclorofosfato, bisarilsulfonildiazadifosfetidinas.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes, agua, humedad y calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 683-85-2
Fórmula molecular C2H6Cl2NP
Peso molecular (g/mol) 145.951
Número MDL MFCD00013613
Clave InChI XPWWDZRSNFSLRQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethylphosphoramidous dichloride, dichloro dimethylamino phosphine, phosphoramidous dichloride, dimethyl, dimethylamino dichlorophosphine, dimethylphosphoramidousdichloride, me2npcl2, dimethylaminodichlorphosphine, dimethylaminodichlorophosphine, ch3 2npcl2, dichlorophosphanyl dimethylamine
PubChem CID 136483
Nombre IUPAC N-diclorofosfanil-N-metilmetanamina
SMILES CN(C)P(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichloro(dimethylamino)phosphine
Densidad 1.271
Punto de ebullición 150°C
Temperatura de inflamación −23°C (−9°F)
Fórmula lineal (CH3)2NPCl2
Cantidad 5 g
Número UN UN2924
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.96
Porcentaje de pureza 98%