Learn More
Polímero de dicloro(cicloocta-1,5-dieno)rutenio(II), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dichloro(cycloocta-1,5-diene)ruthenium(II) Polymer |
| CAS | 50982-12-2 |
| Fórmula molecular | [C8H10Cl2Ru ].x |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Dichloro(1,5-cyclooctadiene)-ruthenium, 1,5-Cyclooctadiene, Ruthenium Complex, (1,5-Cyclooctadiene)ruthenium(II) Chloride Polymer, 1,5-Cyclooctadienedichlororuthenium, Cyclooctadieneruthenium Dichloride, Dichloro(1,5-cyclooctadiene)ruthenium, Dichloro(cyclooctadiene)ruthenium, Dichloro[(1,2,5,6-eta)-1,5-cyclooctadiene]ruthenium Homopolymer, NSC 71324Ruthenium(II) Chloride 1,5-Cyclooctadiene Complex Polymer |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10.2ClH.Ru/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;;;/h1,8H,2,4-5,7H2;2*1H;/q;;;+2/p-2 |
| SMILES | Cl[Ru]1(Cl)C2=CCCC1=CCC2 |
| Nombre IUPAC | 9,9-dicloro-9λ ^{4}-rutenabiciclo[3.3.1]nona-1,5-dieno |
| Peso molecular (g/mol) | 278.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 277.9203 |