Learn More
Dicloro(clorometilo)metilsilano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11905841 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11905841 25 g Frasco de vidrio 25 g
11915841 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11905841 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 313370250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1558-33-4 | C2H5Cl3Si | 163.51 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1558-33-4
Fórmula molecular C2H5Cl3Si
Peso molecular (g/mol) 163.51
Clave InChI JAYBZWYBCUJLNQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dichloro chloromethyl methylsilane, silane, dichloro chloromethyl methyl, ch3sicl2 ch2cl, chloromethyl methyldichlorosilane, chloromethylmethyldichlorosilane, unii-9p7n047n2s, chloromethyl dichloro methylsilane, dichloro chloromethyl methyl silane, silane cmm1, chloromethyldichloro methyl silane
PubChem CID 73788
Nombre IUPAC dicloro-(clorometilo)-metilsilano
SMILES C[Si](CCl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichloro(chloromethyl)methylsilane
Color Incoloro a paja
Densidad 1.2600g/mL
Punto de ebullición 121.0°C to 122.0°C
Temperatura de inflamación 35°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClCH2Si(Cl2)CH3
Índice de refracción 1.4480 to 1.4510
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.26
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.51
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido