Learn More
Dicloro-BPF, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dichloro-BPF |
| CAS | 2056284-95-6 |
| Fórmula molecular | C13H10Cl2O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2,6-Dichloro-4-(4-hydroxybenzyl)phenol, 2,6-Dichloro Bisphenol F |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H10Cl2O2/c14-11-6-9(7-12(15)13(11)17)5-8-1-3-10(16)4-2-8/h1-4,6-7,16-17H,5H2 |
| SMILES | Oc1ccc(Cc2cc(Cl)c(O)c(Cl)c2)cc1 |
| Peso molecular (g/mol) | 269.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 268.0058 |