Learn More
Diclorobisfenol S, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dichloro Bisphenol S |
| CAS | 2148928-89-4 |
| Fórmula molecular | C12H8Cl2O4S |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 2,6-Dichloro-4-((4-hydroxyphenyl)sulfonyl)phenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H8Cl2O4S/c13-10-5-9(6-11(14)12(10)16)19(17,18)8-3-1-7(15)2-4-8/h1-6,15-16H |
| SMILES | Oc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2cc(Cl)c(O)c(Cl)c2 |
| Peso molecular (g/mol) | 319.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 317.952 |