Learn More
Isómero S de diclorobisfenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dichloro Bisphenol S Isomer |
| CAS | 46947-87-9 |
| Fórmula molecular | C12H8Cl2O4S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4,4'-Sulfonylbis[2-chlorophenol], 2,2'-Dichloro-4,4'-sulfonyldiphenol, 3,3'-Dichloro-4,4'-dihydroxydiphenyl Sulfone, NSC 512722 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H8Cl2O4S/c13-9-5-7(1-3-11(9)15)19(17,18)8-2-4-12(16)10(14)6-8/h1-6,15-16H |
| SMILES | Oc1ccc(cc1Cl)S(=O)(=O)c2ccc(O)c(Cl)c2 |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-4-(3-cloro-4-hidroxifenil)sulfonilfenol |
| Peso molecular (g/mol) | 319.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 317.952 |